Learn More
BD Systèmes GasPak™ 150
Description
Includes
10 1/2 D.E. x 11 po de haut (27 x 28 cm) cuve en polycarbonate ; Couvercle avec joint torique (ventilé ou non ventilé selon le modèle) ; Ensemble pince et vis à molette ; Trois cuves à réaction du catalyseur ; 10 charges de catalyseur ; Rack de boîte de Petri autoclavable en acier inoxydable avec clips ; Et support de tube de culture. Modèle ventilé également fourni avec un tuyau en caoutchouc et une pince pour tubulure.
Requires
Le modèle non ventilé (et le modèle ventilé si le système de citerne n’est pas utilisé) nécessite une enveloppe jetable génératrice de gaz.
Dimensions complètes du GasPak 150 : 8,5 de haut x 10 po de diamètre sans le couvercle ; 11,25 po de haut avec couvercle
Identique aux systèmes GasPak™ 100, mais inclut une cuve anaérobie de plus grande taille
- Fournissent tous les composants nécessaires pour produire des atmosphères anaérobies, microaérophiles ou enrichies en CO2
- Peuvent accueillir trente-six boîtes de Petri de 100 x 15 mm, douze boîtes de Petri de 150 x 15 mm ou 13 tubes de culture
- Des modèles ventilés et non ventilés sont disponibles pour répondre à un large éventail de besoins
- Modèle non ventilé pour les procédures anaérobies
- Modèle ventilé pour les systèmes d’évacuation et de remplacement qui utilisent des gaz en citerne
Spécification
Spécification
| Type | 150 système anaérobie |
| À utiliser avec (application) | Génération d’environnements anaérobies, microaérophiles (réduits en oxygène) ou enrichis au CO2 |
| Capacité | Boîtes de Pétri de 100 x 15 mm (36), boîtes de Pétri de 150 x 15 mm (12) ou tubes de culture (13) |
| Comprend | Cuve en PC (non ventilée), couvercle avec joint torique, 3 chambres de réaction catalytiques, 10 charges, rack et porte-tubes |
| Gamme de produits | GasPak |
| Dimensions | Grande taille |
| Ventilée | Non |