Learn More
BD FoxP3 Staining Kit
High performance reagent kit for detection of human FoxP3 positive regulatory T cells
Marque:  BD 560132
Code produit. 15839958
  • 1445.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: PE/Alexa Fluor™ 647/ Alexa Fluor 488, FoxP3, CD4, CD25, Buffer set
Description
Description
  • Complementing antibody conjugates buffer system fixes and permeabilizes cells in easy, simple steps
  • Components are sufficient for 100 tests
  • Clone: M-A251, RPA-T4, 259D/C7
  • Isotype: mouse IgG1, IgG1, κ, IgG1, κ
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Alexa Fluor 647
1 Kit