Learn More
BD Plaque Falcon™ RODAC™
Conçu pour les études environnementales sur la contamination microbienne
Marque: BD 210340
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grille de 10 mm avec 21 carrés
- Surface : environ 25 cm2
- Stérile, avec couvercle
- Jetable
Informations sur la commande
20 par manchon.
Spécification
Oui | |
Oui | |
Manchon | |
15 mm |
∼25 cm2 | |
Stérile | |
20/sachets | |
65 mm |