Learn More
BD Aiguille pour prélèvement sanguin Eclipse
Protection simple et rapide de la pointe de l’aiguille. L’aiguille pour prélèvement sanguin BD Vacutainer™ Eclipse™ est une aiguille pour prélèvement sanguin multi-échantillons avec capuchon de protection intégré. Elle offre une solution simple et efficace pour prélever le sang tout en réduisant le risque de piqûre accidentelle.
Marque: BD 368651
Description
L’aiguille de prélèvement sanguin BD Vacutainer™ Eclipse™ dispose d’un blindage de sécurité qui permet l’activation d’une seule main pour couvrir l’aiguille immédiatement après le retrait de la veine et confirme l’activation correcte par un clic sonore. Certaines options incluent un support de tube préfixé qui est prêt à l’emploi dès sa sortie de l’emballage, sans assemblage requis. Le blindage de sécurité intégré et le support maximisent la conformité OSHA en protégeant les cliniciens contre les blessures potentielles des aiguilles insérées dans le flacon et celles insérées dans le patient.
- Aiguille de prélèvement sanguin intégrée à usage unique avec adaptateur Luer
- Intuitif et facile à utiliser, changement minimal affectant votre technique
- L’orientation “biseau en haut” de l’aiguille vers le blindage de sécurité permet d’identifier facilement la position biseautée
- Le blindage de sécurité fait partie intégrante de l’aiguille ; il élimine le besoin d’un accessoire de sécurité secondaire
- L’activation immédiate d’une fonction de sécurité à une main réduit le temps d’exposition et ne nécessite pas de surface dure pour l’activation
- Un système de double verrouillage unique comporte un “clic” sonore pour s’assurer que l’aiguille est correctement blindée
- La conception de blindage de sécurité permet aux mains de rester derrière l’aiguille en tout temps
- Conçu pour aider votre établissement à se conformer à la norme OSHA SHIB 10-15-03 (élimination des aiguilles contaminées et des porte-tubes sanguins utilisés pour la phlébotomie)
Spécification
Aiguille pour prélèvement sanguin | |
Manipulable d’une seule main | |
Embase noire | |
Prélèvement sanguin avec possibilité réduite de blessures par piqûre d’aiguille | |
Porte-tube préfixé, blindage de sécurité intégré | |
1,25 po | |
Pointe en biseau |
Stérile | |
OSHA SHIB 10-15-03 | |
Oui | |
Calibre 22 | |
Oui | |
3,17 cm | |
Mince |