Learn More
BD Lames DrySlide™
Click to view available options
Quantité:
15/boîte
25/boîte
75/boîte
Type:
Kit PYR
Réactif Indole
Réactif de nitrocéfine
Réactif oxydase
Conditionnement:
15 pièces
25 pièces
75 pièces
Description
- Procédure en une étape —inutile de réhydrater
- Aucune bande de papier mince à manipuler et aucune lame de verre nécessaire
- Chaque lame contient quatre zones de réaction
- DrySlide Indole : test d’indole ponctuel de 30 secondes qui utilise le DMABA (5 % p-diméthylaminobenzaldéhyde) pour mettre en évidence la présence de bactéries productrices d’indole
- DrySlide Nitrocéfine : test qualitatif permettant de détecter la présence de bactéries qui produit de la β-lactamase et répond aux directives NCCLS ; chaque lame contient une cassette de réactif imprégnée de nitrocéfine
- Dryslide Oxydase : chaque lame est enduite d’un film de réactif oxydase (dihydrochlorhydrate de N, N, N’,N’-tétraméthyl-p-phénylènediamine) pour mettre en évidence l’activité de la cytochrome C oxydase dans les bactéries ; un résultat positif entraîne l’apparition d’une couleur violette en 20 secondes
- Kit PYR Dryslide : le L-pyrrolidonyl-β-naphthylamide est utilisé pour l’identification présomptive rapide des entérocoques du groupe D et des streptocoques du groupe A ; comprend 15 lames et 15 ampoules de 0,5 ml
Informations sur la commande
Les lames sont emballées individuellement et fournies dans des boîtes de distribution pratiques
Spécification
Spécification
| Type | Réactif Indole |
| Quantité | 75/boîte |
| Certifications/Conformité | CE |
| À utiliser avec (application) | Pour déterminer la réaction indole des bactéries |
| Conditions de stockage | 2deg; à 8deg;C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BD BBL DrySlide Indole
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: 4-Dimethylaminobenzaldehyde