Learn More
BD Antisérums de Neisseria meningitidis Difco™
Pour le sérotypage de Neisseria meningitidis dans les tests d’agglutination sur lames
Marque: BD 222531
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Description
- Antisérums de lapin polyclonaux stables, lyophilisés
- Contiennent 0,1 % d’azoture de sodium comme conservateur
Spécification
Pour diagnostics in vitro | |
Neisseria meningitidis Antiserum Group W135 | |
Groupe W135 d’antisérum de Neisseria meningitidis | |
1 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P330-Rincer la bouche.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium azide
Pour usage diagnostique in vitro.