Learn More
BD Antisérums de Neisseria meningitidis Difco™
Code produit. 11728333
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 ml
3 ml
Description:
Antisérum Poly 2, groupes X, Y, Z
Antisérum Poly, groupes A, B, C, D
Groupe d’antisérum Z prime (Z’ )
Groupe d’antisérums A
Groupe d’antisérums B
Groupe d’antisérums C
Groupe d’antisérums D
Groupe d’antisérums S135
Groupe d’antisérums X
Groupe d’antisérums Y
Groupe d’antisérums Z
Conditionnement:
1mL
5mL
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit. 11728333
Marque: BD 222281
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Pour le sérotypage de Neisseria meningitidis dans les tests d’agglutination sur lames
  • Antisérums de lapin polyclonaux stables, lyophilisés
  • Contiennent 0,1 % d’azoture de sodium comme conservateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Pour diagnostics in vitro
Description Groupe d’antisérums A
Type de produit Groupe A d’antisérum de Neisseria meningitidis
Quantité 1 ml
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium Azide
Pour usage diagnostique in vitro.