Learn More
BD Antisérums de Neisseria meningitidis Difco™
Code produit. 11702904
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 ml
3 ml
Description:
Antisérum Poly 2, groupes X, Y, Z
Antisérum Poly, groupes A, B, C, D
Groupe d’antisérum Z prime (Z’ )
Groupe d’antisérums A
Groupe d’antisérums B
Groupe d’antisérums C
Groupe d’antisérums D
Groupe d’antisérums S135
Groupe d’antisérums X
Groupe d’antisérums Y
Groupe d’antisérums Z
Unit Size:
1mL
5mL
This item is not returnable. View return policy
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Product Code. 11702904
Brand: BD 228801
This item is not returnable. View return policy
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Pour le sérotypage de Neisseria meningitidis dans les tests d’agglutination sur lames
  • Antisérums de lapin polyclonaux stables, lyophilisés
  • Contiennent 0,1 % d’azoture de sodium comme conservateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Pour diagnostics in vitro
Description Groupe d’antisérums X
Type de produit Groupe X d’antisérum de Neisseria meningitidis
Quantité 1 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Group X, 1 mL
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium azide
Pour usage diagnostique in vitro.