Learn More
BD Réactifs de marquage d’anticorps fluorescents Difco™
Click to view available options
Type de produit:
FA Bordetella Parapertussis
FA Bordetella Pertussis
Conditionnement:
1 pièce
5mL
Description
- Réactifs conjugués avec la FITC ou la rhodamine pour rendre les réactions visibles sous la lumière fluorescente
- Pour une utilisation dans les identifications par fluorescence directe
Informations sur la commande
Flacons de 5 ml.
Spécification
Spécification
| Type de produit | FA Bordetella Pertussis |
| Quantité | 5 mL |
| À utiliser avec (application) | Technique d’immunofluorescence directe pour identification de Bordetella pertussis et Bordetella parapertussis |