Learn More
BD Bouillon Mueller-Hinton Difco™
Code produit. 11703503
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
500g
Code produit. 11703503
Marque: BD 275730
Edge
This item is not returnable. View return policy
Utilisé dans la culture d’une grande variété de microorganismes exigeants et non exigeants. Le bouillon Mueller Hinton BD™ Difco™ est un milieu à usage général qui n’est pas ajusté en cations. Il peut être utilisé pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens des microorganismes par méthodes de dilution en bouillon.
Le bouillon Mueller Hinton, non ajusté en cations, est un milieu de culture déshydraté qui n’est pas supplémenté par des ions de calcium ou magnésium. Il est formulé pour avoir une faible teneur en thymine et en thymidine. Il peut être utilisé pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens de dilution en bouillon tant que les concentrations en ions de calcium et de magnésium sont ajustées conformément à la norme CLSI M7.
  • L’hydrolysat acide (produit de digestion) de caséine et l’extrait de bœuf fournissent des acides aminés et d’autres substances azotées, des minéraux, des vitamines, du carbone et d’autres nutriments pour favoriser la croissance des microorganismes
  • L’amidon agit comme un colloïde protecteur contre les substances toxiques dans le milieu ; l’hydrolyse de l’amidon pendant l’autoclavage fournit une petite quantité de dextrose, qui est une source d’énergie
  • Affiche une réponse de culture à : Enterococcus faecalis 29212, Escherichia coli 25922, Pseudomonas aeruginosa 27853 et Staphylococcus aureus 29213
  • pH (solution à 2,1%, 25°C) : 7,3 ± 0,1
  • Calcium : 2,9–5,9 mg/l ; Magnésium : 3,2–5,2 mg/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité CE, CLSI
Couleur Beige clair (avec quelques taches foncées)
Contenu et stockage Réfrigéré
Forme Déshydraté sous forme de poudre
Type de milieu bouillon Mueller-Hinton
Type de produit Bouillon Mueller-Hinton
Formule Extrait de bœuf 2 g/l, produit de digestion acide de la caséine 17,5 g/l, amidon 1,5 g/l
À utiliser avec (application) Culture d’une large variété de micro-organismes exigeants et non exigeants
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g