Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Sels minimaux M9, 5x
Code produit. 11748952
Click to view available options
:
Sels minimaux M9, 5X ; 500 g
Code produit. 11748952
Marque: BD 248510
Edge
Pour la culture de souches recombinantes d’E. coli. Milieu de culture déshydraté Difco™ : Sels minimaux M9, 5x faitpartie d’une vaste gamme de milieux déshydratés.
  • Déshydraté
  • Milieux de culture
  • Sels minimaux M9
  • 5x 
Informations sur la commande
Pour plus d’informations sur les produits, consultez notre site Web ou le catalogue Fisher Scientific™ HealthCare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Réfrigéré
Forme Déshydraté
Type de produit Sels minimaux M9
Formule Phosphate disodique (anhydre) 33,9 g/l, phosphate monopotassique 15 g/l, chlorure de sodium 2,5 g/l, chlorure d’ammonium 5 g/l
À utiliser avec (application) Culture de souches recombinantes d’Escherichia coli
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • M9 Minimal Salts
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonium chloride