Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : bouillon LB, Miller (Luria-Bertani)
Propage et maintient E. coli pour la biologie moléculaire. Milieu de culture déshydraté Difco™ : bouillon LB, Miller (Luria-Bertani) fourni sous forme déshydratée pour la convenance du personnel de laboratoire et des spécialistes des bioprocédés.
Marque:  BD 244620
Code produit. 11778902
  • 208.00€ / 500g
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Contient 10 g/l de NaCl
  • Pour la propagation d’E. coli
  • Large gamme d’applications de biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CCAM
Déshydraté
Bouillon LB, Miller
Propagation et conservation d’Escherichia coli pour la biologie moléculaire
500 g
Réfrigéré
Bouillon LB, Miller
Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l
Flacon
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Nom du produit
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : bouillon LB, Miller (Luria-Bertani) > Bouillon Luria-Bertani (LB) ; 500 g