Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose en granules
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
Conditionnement:
2kg
500g
Description
Applications :
- Agent solidifiant pour les milieux de culture
- Granulé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO / DIS, 11014 |
| Concentration | 1,5% |
| Additif | Gélose |
| Forme | Granules déshydratées |
| À utiliser avec (application) | Procédures bactériologiques générales |
| Type d’emballage | Récipient |
| Quantité | 2000 g |