Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : base pour milieu de culture de gonocoques (GC)
Click to view available options
:
Base de milieu de culture de gonocoques (GC) ; 500 g
Description
- Déshydraté
- Milieux de culture
- base pour milieu de culture de gonocoques (GC)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Base de milieu de culture GC |
| Type de produit | Base de milieu de culture de gonocoques (GC) |
| Formule | Protéose peptone n° 3 15 g/l, fécule de maïs 1 g/l, phosphate dipotassium 4 g/l, phosphate monopotassique 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 10 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour différents additifs destinés à l’isolement et la culture de gonocoques et autres micro-organismes exigeants |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |