Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Milieu au thioglycolate liquide
Pour les tests de stérilité des produits biologiques et la culture d’anaérobies, d’aérobies et de microaérophiles
Marque: BD 225650
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Formule : Produit de digestion pancréatique de caséine 15 g/l, extrait de levure 5 g/l, dextrose 5,5 g/l, chlorure de sodium 2,5 g/l, L-cystine 0,5 g/l, thioglycolate de sodium 0,5 g/l, gélose 0,75 g/l, résazurine 1 mg/l
Certifications
AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
Spécification
AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP | |
Déshydraté | |
Milieu au thioglycolate liquide | |
Utilisé pour les tests de stérilité | |
500 g |
2°C à 8°C | |
Milieu au thioglycolate liquide | |
Produit de digestion pancréatique de caséine 15 g/l, extrait de levure 5 g/l, dextrose 5,5 g/l, chlorure de sodium 2,5 g/l, L-cystine 0,5g/l, thioglycolate de sodium 0,5 g/l, gélose 0,75 g/l, résazurine 1 mg/l | |
Flacon |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Milieu au thioglycolate liquide > Milieu au thioglycolate liquide ; 500 kg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu