Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Base de gélose au sang Columbia
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
2kg
500g
Description
Columbia (gélose)
• Polyvalent avec ou sans sang
• Particulièrement adapté pour la culture et l'isolement de germes exigeants
• Cdt 500g
• Polyvalent avec ou sans sang
• Particulièrement adapté pour la culture et l'isolement de germes exigeants
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, EP, ISO |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Base de gélose au sang Columbia |
| Type de produit | Base de gélose au sang Columbia |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 10 g/l, peptone protéique n° 3 5 g/l, extrait de levure 5 g/l, infusion de 500 g de cœur de bœuf 3 g/l, amidon de maïs 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour des réactions bêta-hémolytiques améliorées après une incubation d’une nuit et pour la culture de microorganismes exigeants |
| Type d’emballage | Seau |
| Quantité | 2 kg |