Learn More
Gibco™ Bacto™ Tryptose
Un hydrolysat enzymatique mixte aux propriétés nutritionnelles distinctives.
Marque: Gibco™ 211713
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Peptones• Pour composition de milieux de culture
• Augmente la croissance et la vitalité des cultures
• Tryptose peptone
• Obtenue à partir d'une digestion enzymatique de protéine
• Excellent support à la culture de germes exigeants, tels que Brucella, Streptococcus et Méningocoques
• Tryptose
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
LUO | |
Poudre | |
Flacon | |
Bacto™ | |
Origine animale |
Conditions de stockage :2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. | |
Produits pour milieux de culture déshydratés | |
Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes | |
500 g |