Learn More
BD Cytometric Bead Array Mouse Th1/Th2 Cytokine Standard
Designed for use as a standard control with the Cytometric Bead Array (CBA) Mouse Th1/Th2 Cytokine Kit
Marque: BD 552967
300.67 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contains a mixture of individually lyophilized recombinant proteins made up of recombinant mouse IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ, and TNF
- Lyophilized and should be reconstituted and serially diluted before mixing with CBA capture beads and PE detection reagents
Spécification
Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150 | |
Cytometric Ab Control Standards | |
Flow cytometry | |
RUO | |
Lyophilized |
Manual | |
Mixture of individually lyophilized recombinant proteins made up of recombinant mouse interleukin (IL)-2, IL-4, IL-5, Interferon-γ (IFN-γ) and tumor necrosis factor (TNF) | |
7.2 | |
4°C | |
1 Vial |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Cytometric Bead Array Mouse Th1/Th2 Cytokine Standard > 1 flacon
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu