Learn More
BD Cytometric Bead Array Human RANTES Standard
Code produit. 15829418
Click to view available options
Contenu du kit:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15829418
Marque: BD 558470
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Lyophilized human RANTES
  • Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4mL Assay Diluent)
  • Regulatory status: RUO
  • Recombinant
Flow cytometry, controls
Informations sur la commande
100 tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
Comprend Technical data sheet
Contenu du kit 100 tests
Type de produit Cytometric Ab Control Standards
À utiliser avec (application) Flow cytometry
État réglementaire RUO
Concentration des protéines 25000pg/mL
Conditions de stockage 4°C
Volume (métrique) 0.2mL
Espèces Human
Forme Lyophilized