Learn More
BD Microbilles fonctionnelles Cytometric Bead Array (CBA)
Microbilles de PS de 7,5 μm à code couleur pouvant être classées à l’aide d’un cytomètre en flux
Marque: BD 560036
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les microbilles fonctionnelles peuvent être utilisées avec le kit de tampons de conjugaison de microbilles fonctionnelles BD CBA (réf. fabricant n° 558556) pour lier par covalence les protéines hydrosolubles à la surface des microbilles via une chimie sulfo-SMCC. Les microbilles, une fois liées à une protéine, peuvent être utilisées comme matrice de capture pour les analytes d’intérêt.
Spécification
29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112 EC, RUO | |
Solution tamponnée aqueuse contenant ≤0,09 % d’azoture de sodium | |
Transparent | |
PS | |
Liquide | |
6000 | |
7,5 μm |
4°C | |
Microbilles fonctionnelles (D4) | |
Cytométrie en flux | |
Functional Bead | |
Cytomètre en flux | |
0,9 mL |