Learn More
Gibco™ Tryptone peptone Difco™
Click to view available options
Quantité:
0,45 kg (1 Lb)
5 lb.
25 lb.
Conditionnement:
11.34kg
2.26kg
454g
Description
Hydrolysat enzymatique de caséine. Bouillon tryptophane 1%. Peptone trypticase avec chlorure de sodium. Pour mise en évidence de la formation d'indole dans les contrôlesbactériologiques de l'eau et des produits alimentaires.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | LUO, MUO |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux bactériens |
| Format | Seau |
| À utiliser avec (application) | Milieux de culture déshydratés |
| Quantité | 5 lb. |
| Source | Origine animale |