Learn More
BD Disques de test de sensibilité BBL™ Sensi-Disc™ : Érythromycine (15 μg)
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Les disques contenant des agents certifiables sont soumis à la FDA pour dosage et certification avant distribution Clairement marqués des deux côtés avec des lettres et des chiffres désignant l’agent et la concentration
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Érythromycine |
| Concentration | 15 μg |
| Type d’emballage | Disque |
| Quantité | 10/boîte |