Learn More
BD Disques de test de sensibilité aux antimicrobiens BBL™ Sensi-Disc™, méropénème45
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Disques de 6 mm imprégnés de quantités déterminées avec précision d’antibiotiques ou d’agents chimiothérapeutiques.
- Sont clairement indiqués des deux côtés avec des lettres et des chiffres désignant l’agent et le contenu du médicament.
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Méropénem 45 |
| Concentration | 10 μg |
| Nb par paquet | 50 |
| Type d’emballage | Disque |
| Quantité | 10/boîte |
Pour diagnostics in vitro