Learn More
BD Solution saline préparée BBL™
Marque:  BD 221819
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10013675
  • 116.00€ / 500mL
Expédition estimée: 25-09-2024
pour voir le stock disponible 
Alert:
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Spécification
Tubes en verre
100 x 5 mL