Learn More
BD Réactifs / ingrédients / additifs de milieux BBL™ / Difco™ : lait écrémé
Click to view available options
:
Lait écrémé ; BD Difco ; 500 g
Description
- Différenciation des organismes basée sur la coagulation et la protéolyse de la caséine
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | OSHA, HCS |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Additif | lait écrémé |
| Forme | Déshydraté |
| À utiliser avec (application) | Préparation des milieux de culture microbiologique |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |