Learn More
BD Bouillon de soja BBL™ Trypticase™ (milieu de digestion de soja-caséine)
Conforme aux spécifications de l’USP et de l’EP. Le bouillon de soja BD™ BBL™ Trypticase™ (milieu de digestion de soja-caséine) est un milieu à usage général déshydraté pour l’isolement, la détection et la culture d’une grande variété de microorganismes.
Marque: BD 211771
Description
Le bouillon de soja Trypticase (milieu de digestion de soja-caséine) est un milieu à usage général utilisé dans les procédures qualitatives pour la culture de microorganismes exigeants et non exigeants à partir d’une variété d’échantillons cliniques et non cliniques. Le TSB est un milieu nutritif qui favorisera la croissance d’une grande variété de microorganismes, y compris les bactéries et les champignons aérobies, facultatifs et anaérobies courants.
- Cette formulation est incluse dans l’USP comme milieu à utiliser pour effectuer des tests de dénombrement microbien et des tests pour des microorganismes spécifiques lors du test de produits pharmaceutiques non stériles.
- Le TSB a été choisi par l’Animal and Plant Health Inspection Service de l’USDA pour détecter les bactéries viables dans les vaccins vivants.
- Le TSB est recommandé pour tester les contaminants bactériens dans les cosmétiques et est conforme aux normes établies dans l’industrie alimentaire.
- En raison de sa capacité de promotion de la croissance, il est également recommandé d’utiliser le TSB comme bouillon d’inoculum pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens de diffusion sur disque et de dilution sur gélose, tels que standardisés par le Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
- Utilisé dans l’isolement de : Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Bacillus subtilis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica sous-espèce enterica sérotype Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
Specifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP | |
2 à 25°C | |
Bouillon trypticase soja | |
Produit de digestion pancréatique de caséine 17 g/l, produit de digestion papaïque de soja 3 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, phosphate dipotassique 2,5 g/l, dextrose 2,5 g/l | |
Seau |
Beige clair à jaune (préparé) | |
Déshydraté (homogène, exempt de matières étrangères) | |
Bouillon Trypticase™ soja | |
Culture de micro-organismes exigeants et non exigeants à partir de différents échantillons cliniques et non cliniques | |
5 lb |