missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : Gélose trypticase soja (TSA II)

Code produit. 13277489
Click to view available options
:
Gélose trypticase soja (TSA II) ; 500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 13277489

Marque: BD 212305

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Milieu déshydraté pour l’isolement, la détection et la culture d’une grande variété de micro-organismes

Les compléments sanguins sont utilisés pour cultiver des micro-organismes fastidieux et pour les réactions hémolytiques produites par de nombreuses espèces bactériennes

Certifications

BAM, COMPF

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité BAM, COMPF
Contenu et stockage 2 à 25°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Gélose trypticase soja (TSA II)
Type de produit Gélose soja Trypticase™ (TSA II)
Formule Produit de digestion pancréatique de caséine 14,5 g/l, produit de digestion papaïque de farine de soja 5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 14 g/l, facteurs de croissance 1,5 g/l
À utiliser avec (application) Culture de micro-organismes fastidieux et pour la visualisation de réactions hémolytiques
Type d’emballage Tube
Quantité 500 g
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis