Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : Gélose bleu de méthylène d’éosine, Levine
Click to view available options
:
Gélose EMB, Levine ; 500 g
Description
- Formule : Digestion pancréatique de gélatine 10 g/l, lactose 10 g/l, phosphate dipotassique 2 g/l, éosine Y 0,4 g/l, bleu de méthylène 65 mg/l, gélose 15 g/l
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9, SMD |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose EMB, Levine |
| Type de produit | Gélose éosine-bleu de méthylène, milieu de Levine |
| Formule | Digestion pancréatique de gélatine 10 g/l, lactose 10 g/l, phosphate dipotassique 2 g/l, éosine Y 0,4 g/l, bleu de méthylène 65 mg/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement des bactéries entériques à Gram négatif |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction