Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : bouillon Brucella
Code produit. 11708113
Click to view available options
:
Bouillon Brucella ; 500 g
Code produit. 11708113
Marque: BD 211088
Forme déshydratée pour la convenance du personnel de laboratoire et des spécialistes des bioprocédés. Milieu de culture déshydraté BBL™ Difco™ de BD : Le bouillon de Brucella fait partie d’une vaste gamme de milieux déshydratés.
  • Déshydraté
  • Milieux de culture
  • bouillon Brucella
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CCAM, ISO, USDA
Forme Déshydraté
Type de milieu bouillon Brucella
Type de produit bouillon Brucella
Formule Produit de digestion pancréatique de caséine 10 g/l, produit de digestion peptique de tissu animal 10 g/l, dextrose 1 g/l, extrait de levure 2 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, bisulfite de sodium 0,1 g/l
À utiliser avec (application) Culture des Brucella
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g