Learn More
Gibco™ Tryptone Bacto™
À utiliser avec les milieux de culture déshydratés
118.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
---|---|
Type de produit | Milieux bactériens |
À utiliser avec (application) | Milieux de culture déshydratés |
Gamme de produits | Bacto™ |
Source | Origine animale |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16279751
|
Gibco™
211705 |
500 g |
118.00€
500g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Origine animale, obtenu par digestion pancréatique de caséine
- Peut être utilisé comme supplément dans les applications de fermentation
- Favorise la croissance de nombreuses espèces bactériennes pendant la production de vaccins pour la santé animale, y compris les espèces d’Escherichia coli, de Fusobacterium et d’Agrobacterium lorsqu’elles sont utilisées avec l’extrait de levure de Bacto Gibco™
Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. | |
Milieux de culture déshydratés | |
Origine animale |
Milieux bactériens | |
Bacto™ |