Learn More
BD Colorant à l’acridine orange
Pour détecter les microorganismes dans les frottis directs par fluorescence
146.00€
Spécification
Type | Colorant à l’acridine orange |
---|---|
Certifications/Conformité | CE |
À utiliser avec (application) | Utilisation recommandée pour la détection microscopique fluorescente de microorganismes dans des frottis directs préparés à partir de matériaux cliniques et non cliniques |
Type de coloration | Acridine orange |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11738213
|
BD
212536 |
250 ml |
146.00€
250mL |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Particulièrement utile pour l’analyse des échantillons normalement stériles où peu d’organismes peuvent être présents
- Les bactéries produisent une coloration orange vif ; les cellules humaines, les débris de tissus et les matières protéiques produisent une coloration allant du vert pâle au jaune
Spécification
Colorant à l’acridine orange | |
CE | |
Utilisation recommandée pour la détection microscopique fluorescente de microorganismes dans des frottis directs préparés à partir de matériaux cliniques et non cliniques | |
Acridine orange |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid