Learn More
BD Inhibiteur de la caspase 8 AC-IETD-CHO
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les membres de la famille des caspases jouent un rôle clé dans l’inflammation et l’apoptose des mammifères. La caspase-8 (FLICE/MACH-1) est une cytosoliprotéine de 55 kDa avec homologie à la molécule de transduction de signal associée au CD95/Fas, FADD, en plus de son homologie avec d’autres caspases. La caspase-8 est activée tôt dans l’apoptose et est impliquée dans la protéolyse et l’activation de la pro-caspase-3
- Inhibiteur synthétique de tétrapeptide de la caspase-8
- Contient la séquence d’acides aminés qui constitue la cible pour la protéolyse médiée par la caspase-8
- Utilisé comme contrôle négatif (bloquant)
- Peut être utilisée dans des dosages de protéases
- Format : Purifié(e)
Quantification de fluorescence
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Quantification de fluorescence |
| Tampon de stockage | Lyophilisé dans du diméthylsulfoxyde |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Quantité | 1 mg |
| Poids moléculaire | 55 |
| Inhibiteurs | Ac-IETD-CHO |
| Forme | Purifié(e) |
Usage exclusivement réservé à la recherche