Learn More
Aqualytic™ Instrument de mesure DBO numérique à six positions BD600
Description
Includes
Unité complète avec six têtes de capteur et unité de commande avec batteries, bloc d’alimentation, câble USB, télécommande, unité d’agitation inductive, 6 flacons d’échantillons chacun, joints en caoutchouc et tiges d’agitation magnétiques, Flacons à débordement de 1 x 157 ml et 1 x 428 ml, flacon de solution d’hydroxyde de potassium 1 x 50 ml et flacon de solution d’inhibiteur de nitrification 1 x 50 ml et manuel d’instructions
Instrument de mesure convivial, sans entretien et sans port. L’instrument de mesure DBO numérique à six positions Aqualytic BD600 offre une mesure précise, directe, pratique et respectueuse de l’environnement de la DBO pour une utilisation dans les domaines de la science et de la recherche.
- Grand affichage graphique éclairé et brillant
- Capteur de pression électronique sans mercure et manométrique
- Représentation graphique des valeurs mesurées
- Transfert de données par USB et carte SD
- Sans mercure, respectueux de l’environnement
- Télécommande
- Durée sélectionnable par l’utilisateur de 1 à 28 jours
- Système d’agitation inductif, 100-240 V/50/60 Hz
Spécifications
- Plages : 0 à 40, 0 à 80, 0 à 200, (mg/l O2), 0 à 400, 0 à 800, 0 à 2 000, 0 à 4 000 mg/l
- Applications ; DBO5 , DBO7 , OCDE 301 F
- Période de mesure : Sélectionnable par l’utilisateur, entre 1 et 28 jours
- Stockage automatique des résultats : Jusqu’à 672 résultats, selon la période de mesure
- Intervalle de stockage Horaire (1 jour), toutes les 2 heures (2 jours), tous les jours (3 à 28 jours)
Applications
Eaux usées, détermination de l’activité biologique, usines de traitement des eaux usées, laboratoires d’analyse, scientifiques et de recherche
Spécification
Spécification
| Analytes | DBO |
| À utiliser avec (application) | Eaux usées, détermination de l’activité biologique, usines de traitement des eaux usées, laboratoires d’analyse, scientifiques et de recherche |
| Comprend | Complete unit with six sensor heads, and control unit with batteries, power supply unit, USB cable, remote control, inductive stirring unit, 6 x each of sample bottles, rubber gaskets and magnetic stirring rods, 1 x 157mL and 1 x 428mL overflow flasks, 1 x 50mL bottle of potassium hydroxide solution and 1 x 50mL bottle of nitrification inhibitor solution, and instruction manual |
| Nbre de positions | 6 |
| Plage | 0 à 40, 0 à 80, 0 à 200 (mg/l d’O2), 0 à 400, 0 à 800, 0 à 2 000, 0 à 4 000 mg/l |
| Type | Instrument de mesure DBO numérique |
Säkerhet och hantering
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.