Learn More
S-Curve™ Distributeurs de bonnets bouffants BD-600
Click to view available options
Matériau:
PETG
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les bords polis traités à la flamme protègent le contenu des tractions et des accrocs
- Le distributeur contient un grand nombre de bonnets bouffants pour salle blanche
- Une grande ouverture avant (12,7 cm (5 po)) permet un accès facile
- Montage autonome ou mural
- Matériau transparent épais de 1/8 po (3,2 mm)
- P × l × H : 8 × 12 × 12 po (20,3 × 30,5 × 30,5 cm)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur de bonnets bouffants |
| Couleur | Transparent |
| Profondeur (impériale) | 8 po |
| Profondeur (métrique) | 20,3cm |
| Largeur (impériale) | 12 po |
| Largeur (métrique) | 32cm |
| Hauteur (métrique) | 30,5 cm |
| Matériau | PETG |
| Mounting | Montage mural / automone |
| No. of Compartments | 1 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.