Learn More
Berkshire™ Doublures de gants pour salles blanches en polyester BCR™ à demi-doigts
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Le modèle en polyester tricoté à filament continu est fin mais durable, tandis que le modèle à demi-doigts permet la tactilité en plus d’éliminer l’humidité des paumes.
27.65€
Spécification
Coating Material | Sans revêtement |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Non |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Polyester |
Code produit | Marque | Dimensions | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12415180
![]() |
Berkshire™
BGL2.20L |
L | Paquet |
27.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Reduces perspiration and contact dermatitis commonly associated with wearing latex, urethane, PVC, or nitrile gloves
- Half-finger design permits tactility while also wicking moisture from the palms
- 100% continuous filament knitted polyester is thin, yet durable
- Ambidextrous design can be used on either hand
- Gloves can be repeatedly laundered for reuse
- Suitable for use in ISO Class Cleanrooms
Spécification
Sans revêtement | |
Non | |
Polyester | |
Laboratoires et environnements de fabrication | |
BGL2 |
Blanc | |
Ambidextres | |
Demi | |
Maille |