missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL6 Mouse anti-Human, Clone: 1E6B1, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Proteintech 66340-1-IG-150UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16848125

  • 410.00€ / 150µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

This antibody only recognize human species.

BCL6 is a zinc finger transcription factor and contains an N-terminal POZ domain. This protein acts as a sequence-specific repressor of transcription, and has been shown to modulate the transcription of START-dependent IL-4 responses of B cells. This protein can interact with a variety of POZ-containing proteins that function as transcription corepressors.
Spécification

Spécification

BCL6
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P41182
BCL6
BCL6 Fusion Protein Ag15519
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1E6B1
Unconjugated
BCL6
B cell CLL/lymphoma 6, B cell lymphoma 5 protein, B cell lymphoma 6 protein, BCL6, LAZ3, Protein LAZ 3, ZBTB27, Zinc finger protein 51, ZNF51
Mouse
Protein G
RUO
604
-20°C
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis