Learn More
Tocris Bioscience™ BC 11 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Code produit. 18034152
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18034152
Marque: Tocris Bioscience™ 4372/10
Selective urokinase (uPA) inhibitor
Selective urokinase (uPA) inhibitor (IC50 = 8.2 μM). Exhibits no activity at 8 other related enzymes. Inhibits clot lysis with no effect on clot formation. Also decreases viability of MDA-MB231 breast cancer cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 443776-49-6
Formule moléculaire C8H12BBrN2O2S
Spécification
Nom chimique ou matériau BC 11 hydrobromide
Quantité 10 mg
Poids de la formule 290.97
Pureté >98%
Poids moléculaire 290.97