Learn More
Brady™ Rouleaux en polyester hautes performances BBP31 - bleu ciel
Code produit. 11776435
Click to view available options
Largeur (impériale) du rouleau:
0,5 in
1,125 in
2,25 in
4 po
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11776435
Marque: Brady™ 117980
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le marquage de surfaces en acier inox et lisses. Les rouleaux en polyester hautes performances Brady™ BBP31 sont en polyester B-569 et sont idéaux pour une application sur des surfaces très lisses ou des panneaux rigides.
  • Pour application sur surfaces très lisses
  • Idéal pour un montage sur panneaux rigides
Spécification
Description Surface compatible : Lisse
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Bleu ciel
Finition Brillant
Format Cartouche
Matériau Polyester (B-569)
Type de produit Rouleau en polyester hautes performances BBP 31
À utiliser avec (application) Marquage de tuyaux en acier inox
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
Étiquettes par rangée 1
Quantité 1 de chaque
Type de logiciel Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
Plage de températures (métrique) -40°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0,076 mm
Longueur (impériale) 100 ft
Longueur (métrique) 30,40 m
Largeur (métrique) 12,70 mm
Largeur (impériale) du rouleau 0,5 in
Alternate Part Number B30C-500-569-SB