Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes BBP12
Offre une vitesse d’impression élevée avec la possibilité de traiter un large éventail d’étiquettes d’identification. L’imprimante pour étiquettes Brady™ BBP12 est une imprimante d’entrée de gamme pour l’identification d’échantillons de laboratoire.
595.00€ - 1788.57€
Spécification
Type d’affichage Écran LCD couleur
Print Technology Transfert thermique
Largeur (métrique) 202 mm
Profondeur (métrique) 258,00 mm
Capacité de couleur Monochrome
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
15430705
Voir les accessoires Afficher les documents
Brady™
195566
Imprimante d'étiquettes BBP12 avec dérouleur, alimentation électrique UE
595.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15512000
Afficher les documents
Brady™
195569
Imprimante d'étiquettes BBP12 avec dérouleur & ; logiciel Label-Mark6 Pro, alimentation EU Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15532000
Afficher les documents
Brady™
195812
Kit d'application pour imprimante d'étiquettes BBP12, EU Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Imprime de nombreux types d’étiquettes de 10 mm à 112 mm de largeur
  • Positionnement précis de l’image et du code-barres sur les petites étiquettes
  • Qualité d’impression standard de 300 dpi
  • Écran LCD couleur
  • Fournie avec un dérouleur externe pour imprimer sur des rouleaux d’étiquettes plus grands
  • Autonome, compatible avec tous les claviers universels
  • Dimensions (L x P x H) : 202 mm x 258 mm x 173 mm
Spécification
Spécification
Écran LCD couleur
202 mm
Monochrome
64 MO
300 dpi
Série, USB, Ethernet
2,5 kg
Identification des actifs, Etiquetage par code-barres, Marquage des fils et câbles, Identification des laboratoires
1 an
110/240 V
Transfert thermique
258,00 mm
Allemand, anglais, espagnol, finnois, français, grec, hongrois, italien, kazakh, lituanien, norvégien (Bokmål), néerlandais, polonais, portugais, russe, slovaque, suédois, tchèque et turc.
100 étiquettes/jour
LabelMark, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers, CodeSoft
5°C à 40°C
UL, cUL, CE, RoHS, EAC
1 pièce
Adaptateur CA