Learn More
BD Disques vierges BBL™ Taxo™
Click to view available options
Diamètre (impériale) extérieur:
1/4 po
Conditionnement:
300 pièces
Description
Test d'identification rapide par disque
• Disque à apposer sur vos boîtes de culture
• Résultat après incubation
• Disques
• Disque à apposer sur vos boîtes de culture
• Résultat après incubation
• Disques
Informations sur la commande
50 disques par flacon ; Six flacons par boîte
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Identification et différenciation des micro-organismes |
| À utiliser avec (équipement) | Disque de test de marque Taxo™ |
| Type d’emballage | Disques vierges pour tests BBL |
| Quantité | 6/boîte |
| Diamètre (impériale) extérieur | 1/4 po |
| Diamètre (métrique) extérieur | 6,35 mm |