Learn More
BD BBL™ CultureSwab EZ™ and CultureSwab EZ II™
A patented media-free collection system designed to collect aerobic specimens and maintain viability during transport
103.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour le prélèvement et le transport d’échantillons microbiologiques aérobies |
Quantité | 100 paquet |
Shaft Material | Plastique |
Conditions de stockage | 15 à 30 °C |
Alert:
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Code produit | Marque | Comprend | Type de produit | Swab Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type de produit | Swab Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
14871121
|
BD
220144 |
Écouvillon simple en mousse de PU, tige en plastique, bouchon, inséré dans le tube de transport en plastique | Système CultureSwab™ EZ | Applicateur unique | N/A | ||||
Description
- No specimen dilution with this dry system and no ampule to crush
- Transport system eliminates the organism overgrowth and nonviables typically present in agar-based systems
- Aerobic microorganisms remain viable for approximately 48 hours
- Features rounded tube bottom for easier handling, and water-resistant film packing with tamper-evident seal
- BD CultureSwab EZ II is similar to BD CultureSwab EZ except formatted as a dual swab system, allowing for simultaneous gram staining and other direct antigen testing
Spécification
Stérile | |
100 paquet | |
15 à 30 °C |
Pour le prélèvement et le transport d’échantillons microbiologiques aérobies | |
Plastique |