Learn More
RETSCH Concasseurs à mâchoires modèle BB 300
Conçu pour le broyage rapide et efficace et le pré-broyage de matériaux mi-durs, durs et cassants. Les concasseurs à mâchoires modèle BB 300 Retsch™ sont parfaits pour la préparation des échantillons dans les laboratoires et les installations industrielles.
80920.40€
Spécification
Type de produit | Jaw Crusher |
---|---|
Certifications/Conformité | CE Certified |
Dimensions (L x l x H) | 1600 x 670 x 1450 mm |
Hauteur (métrique) | 1450 mm |
Indice IP | IP54 |
Code produit | Marque | Modèle | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11914212
|
RETSCH
20.054.1013 |
BB 300 | Carbure de tungstène, acier inoxydable |
80920.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Excellentes performances de broyage
- Compensation de l’usure avec réglage du point zéro
- Réglage de largeur de fente infini
- Protection anti-surcharge
- Large gamme de matériaux pour un broyage sans contamination
- Trémie d’alimentation sans rebond avec pince à ouverture rapide
- Moteur frein avec interrupteur de sécurité
- Chambre de broyage facile à nettoyer
- Raccord pour l’aspiration de la poussière
- Lubrification centrale
- Convient à l’intégration dans les installations automatiques
- Version spéciale pour le broyage des matériaux semi-conducteurs
Spécification
Jaw Crusher | |
1600 x 670 x 1450 mm | |
IP54 | |
3-phase Power Connection |
CE Certified | |
1450 mm | |
1600 mm | |
670 mm |