Learn More
RETSCH Broyeurs à mâchoires modèle BB 200
Code produit. p-8003508 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Modèle:
BB 200
Matériau:
Acier au manganèse, acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier 1.1750, acier 1.0344
Carbure de tungstène, acier inoxydable
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
3/N∼400 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10238551
Marque: RETSCH 20.053.0007
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
AVEC MACHOIRES EN ACIER AU MANGANESE, Débit jusqu'à 300kg/h. Alimentation monophasée 230V.
Spécification
Type de produit Broyeurs à mâchoires
Certifications/Conformité Certification CE
Description Broyeur à mâchoires, 1160 x 450 x 900 mm (H x l x P), acier au manganèse / acier inoxydable, 90 x 90 mm de largeur de mâchoire, collecteur de 5 L, modèle BB 200, 230 V, 50 Hz, connexion électrique monophasée / triphasée, puissance d’entraînement de 1,5 kW, taille d’aliments < 90 mm, finesse < 2 mm, affichage de l’écart d’échelle, IP 54
Dimensions (L x l x H) 900 x 450 x 1160 mm
Type d’affichage Écart d’échelle
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
À utiliser avec (application) Chimie / Plastiques, matériaux de construction, ingénierie / électronique, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, verre / céramique
Hauteur (métrique) 1160 mm
Hertz 50 Hz
Indice IP IP54
Longueur (métrique) 900 mm
Matériau Acier au manganèse, acier inoxydable
Modèle BB 200
Phase Monophasée/triphasée
Tension 230 V
Largeur (métrique) 450 mm