Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Platinum™ Baxter
Click to view available options
:
Type de produit : Lunettes de sécurité Baxter modèle BAXPS
Description
- Protection efficace contre les pulvérisations solides et liquides et contre la poussière
- Ajustement confortable
- Structure en PC
- Modèles disponibles avec verres transparents, fumés ou CSP (filtre de lumière bleue)
- Sangle en mousse étanche détachable
- Tous les modèles sont dotés d’un revêtement de verres anti-rayures et anti-buée Platinum™
- Certificats EN 166 FT CE
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166 :FT CE |
| Type de lentille | 2,2 mm, courbe 8 |
| Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
| Teinte de la lentille | Transparents |
| Type de produit | Lunettes de sécurité Baxter modèle BAXPSI |
| À utiliser avec (application) | Pour une protection efficace contre les pulvérisations de solides et de liquides, et contre la poussière, les impacts à faible énergie |
| Couleur de la monture | Noir |
| Matériau du bandeau | Mousse en nylon |
| Comprend | Sangle amovible |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Afficher plus |