Learn More
Integra Biosciences™ 2 Contrôleurs de pipette Pipetboy acu
Pipetez avec précision. Le contrôleur de pipette Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 représente l’aide au pipetage la plus appréciée grâce à son aspect coloré et à l’équilibre de poids.
Marque:  Integra Biosciences™ 155016
Code produit. 10165601
  • 544.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Contrôleur de pipette sans câble. Extrêmement léger, compact et facile à utiliser. Fonctionne sur une batterie NiMH à 9V rechargeable qui est facilement insérée en haut de la poignée. Une seule charge suffit pour remplir et purger des pipettes d’au moins 500 x 50 ml. Accepte les pipettes standard allant de 0,1 ml à 100 ml. Disponible dans une gamme de cinq couleurs transparentes et un gris clair traditionnel pour faciliter l’identification. Avec batterie, transformateur pour 230V/50 Hz, filtre stérile et support mural.
Spécification
Spécification
Hydrure métallique de nickel
0,45 μm
Membrane hydrophobe
50 Hz
Rouge
Support pour pipettes
230 V
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Integra Biosciences™ 2 Contrôleurs de pipette Pipetboy acu > Rouge