Learn More
3M™ Kits de chargeur de batterie
Le chargeur est un chargeur de batterie à utiliser avec l’unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-300.
Marque:  3M™ 7100010253
822.24 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11723906
  • 1275.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le chargeur TR-344 permet de charger 4 batteries à la fois.
  • Les batteries peuvent être stockées sur le chargeur, complètement chargées et prêtes à être immédiatement utilisées.
  • Pour une utilisation avec l'unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-300+