Learn More
Asecos™ BATTERY CHARGE armoire de charge ION-CLASSIC-90
Stockage actif en toute sécurité des batteries lithium-ion avec système d'alerte / d'extinction intégré à 3 niveaux
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | 90 minutes de résistance au feu, type testé conformément à la norme EN 14470-1, conforme à la norme CE |
---|---|
Couleur | Gris anthracite, Bleu de gentiane |
Dimensions (P x L x H) | 615 mm x 1193 mm x 2224 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 522 mm x 1050 mm x 1647 mm |
Matériau | Tôle d'acier |
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit | Marque | Description | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16319416
|
Asecos™
3727604738080 |
BATTERY CHARGE armoire de charge ION-CLASSIC-90 modèle IO90.195.120.K3.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 3 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bande d'alimentation (version EU), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) | 3 | N/A | ||||||
16329416
|
Asecos™
3727604738081 |
BATTERY CHARGE armoire de charge ION-CLASSIC-90 modèle IO90.195.120.K3.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 4 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bande d'alimentation (version EU), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) | 4 | N/A | ||||||
16339416
|
Asecos™
3727604738083 |
BATTERY CHARGE armoire de charge ION-CLASSIC-90 modèle IO90.195.120.K3.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 6 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bande d'alimentation (version EU), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) | 6 | N/A | ||||||
Description
Stockage sécurisé actif des batteries lithium-ion avec système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux
Fonction / construction
- Robuste et durable : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- Ergonomique : portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- Utilisation controlée : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- Transport facile : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Ventilation et aération de l'air ambiante : Ventilation et aération de l'air ambiante : extraction d'air intégrée pour la prévention de 'accumulation de chaleur à l'intérieure de l'armoire de sécurité; hélice rotative au niveau de la grille d'évacuation d'air permettant de confirmer le fonctionnement du système d'aération.
- Protection totale : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur
- Stockage et recharge sûrs : Système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux installé, dont détecteur de fumée, capteur de température, alerte optique et acoustique et unité d'extinction d'incendie ; se déclenche automatiquement en cas d'incendie ; prête à être raccordée pour le branchement au réseau électrique
Certificats
- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- conforme CE
Spécification
90 minutes de résistance au feu, type testé conformément à la norme EN 14470-1, conforme à la norme CE | |
615 mm x 1193 mm x 2224 mm | |
Tôle d'acier | |
Ailette | |
3x caillebotis, 1x bande d'alimentation (version EU), 1x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) | |
IO90.195.120.K3.WDC | |
Caillebotis |
Gris anthracite, Bleu de gentiane | |
522 mm x 1050 mm x 1647 mm | |
Armoire de charge | |
Stockage sécurisé actif des batteries lithium-ion | |
180 kg | |
2 | |
Revêtu de poudre, texturé |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Asecos™ BATTERY CHARGE armoire de charge ION-CLASSIC-90