Learn More
Asecos™ BATTERY CHARGE armoire de charge ION-CLASSIC-90
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Description:
BATTERY CHARGE armoire de charge ION-CLASSIC-90 modèle IO90.195.120.K3.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 3 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bande d'alimentation (version EU), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
BATTERY CHARGE armoire de charge ION-CLASSIC-90 modèle IO90.195.120.K3.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 4 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bande d'alimentation (version EU), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
BATTERY CHARGE armoire de charge ION-CLASSIC-90 modèle IO90.195.120.K3.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 6 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bande d'alimentation (version EU), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
Nbre d’étagères:
3
4
6
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux impacts, facile à nettoyer
- Manipulation facile et confortable : portes lisses avec fonction de fermeture automatique permanente et ferme-porte amorti à l’huile ; ouverture des portes avec un minimum de force
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec un verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Transport aisé : base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Alignement aisé : aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
- Ventilation : ventilation technique intégrée pour éviter l’accumulation de chaleur, roue de rotation dans la grille d’échappement comme indicateur d’une ventilation technique suffisante
- Protection intégrale : Protection contre les incendies pendant 90 minute de l’extérieur vers l’intérieur (type 90 / type testé conformément à la norme EN 14470-1) et pendant plus de 90 minutes pour les incendies de l’intérieur à l’extérieur
- Stockage et charge sûrs : système d’avertissement / d’extinction d’incendie en 3 étapes installé, comprenant un détecteur de fumée, un capteur de température, des alarmes visuelles et sonores et une unité d’extinction d’incendie ; se déclenche automatiquement en cas d’incendie ; plug-in prêt pour la connexion à l’alimentation secteur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 90 minutes de résistance au feu, type testé conformément à la norme EN 14470-1, conforme à la norme CE |
| Description | BATTERY CHARGE armoire de charge ION-CLASSIC-90 modèle IO90.195.120.K3.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 6 x caillebotis (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x bande d'alimentation (version EU), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 522 mm x 1050 mm x 1647 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 615 mm x 1193 mm x 2224 mm |
| Modèle de porte | Ailette |
| À utiliser avec (application) | Stockage sécurisé actif des batteries lithium-ion |
| Comprend | 6x caillebotis, 1x bande d'alimentation (version EU), 1x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Modèle | IO90.195.120.K3.WDC |
| Nbre de portes | 2 |
| Afficher plus |