Learn More
Julabo™ Adaptateurs pour bain
Marque:  Julabo™ 8890012
Code produit. 11964698
  • 97.30€ / 2 pièces
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Circulateur Cryo-Compact CF30, CF31, CF40, CF41, circulateur réfrigéré / chauffant F25-HE
Adaptateur
M16 x 1 femelle au tube 3/8 po. mâle