Learn More
Julabo™ Adaptateurs pour bain
Marque:  Julabo™ 8890008
Code produit. 11904708
  • 136.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Circulateur Cryo-Compact CF30, CF31, CF40, CF41, circulateur réfrigéré / chauffant F25-HE
Adaptateur
M x 1 femelle à NPT 1/2 po. mâle